Learn More
Isothiocyanate de 1-octyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
41.21€ - 146.73€
Identifiants chimiques
CAS | 4430-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H17NS |
Poids moléculaire (g/mol) | 171.30 |
Numéro MDL | MFCD00041139 |
Clé InChI | YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy |
CID PubChem | 78161 |
Nom IUPAC | 1-isothiocyanatooctane |
SMILES | CCCCCCCCN=C=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11421848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14501.06 |
5 g |
41.21€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11431848
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14501.14 |
25 g |
146.73€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’isothiocyanate de 1-octyle peut être utilisé pour produire la 1-(6-méthyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourée. Il est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les alcools et les amines.
Identifiants chimiques
4430-45-9 | |
171.30 | |
YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N | |
78161 | |
CCCCCCCCN=C=S |
C9H17NS | |
MFCD00041139 | |
octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy | |
1-isothiocyanatooctane |
Spécification
1-Octyl isothiocyanate | |
0.88 | |
69°C (156°F) | |
C9H17NS | |
MFCD00041139 | |
1760783 | |
octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy | |
YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N | |
1-isothiocyanatooctane | |
78161 | |
97% |
4430-45-9 | |
124°C to 126°C (7 mmHg) | |
Pungent | |
1.49 | |
UN2922 | |
Moisture sensitive | |
It hydrolyzes in water. | |
CCCCCCCCN=C=S | |
171.30 | |
171.31 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318-H227-H302-H312
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-625-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante