Learn More
Isothiocyanate de 1-octyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11421848
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11421848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14501.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4430-45-9 | C9H17NS | 171.30 g/mol
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de 1-octyle peut être utilisé pour produire la 1-(6-méthyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourée. Il est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-45-9
Formule moléculaire C9H17NS
Poids moléculaire (g/mol) 171.30
Numéro MDL MFCD00041139
Clé InChI YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy
CID PubChem 78161
Nom IUPAC 1-isothiocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octyl isothiocyanate
Densité 0.88
Point d’ébullition 124°C to 126°C (7 mmHg)
Point d’éclair 69°C (156°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.49
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1760783
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Poids de la formule 171.31
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Octyl isothiocyanate