Learn More
1-octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.25€ - 262.31€
Identifiants chimiques
CAS | 111-87-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.23 |
Numéro MDL | MFCD00002988 |
Clé InChI | KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol |
CID PubChem | 957 |
ChEBI | CHEBI:16188 |
Nom IUPAC | octan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15977.AP |
500 mL |
30.25€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15977.0F |
2500 mL |
97.99€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15977.0D |
10,000 mL |
262.31€
10000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le 1-octanol est utilisé comme précurseur pour préparer les esters, qui sont utilisés dans les parfums et les arômes. Il est utilisé comme additif alimentaire, agent anti-mousse et émulsifiant dans les émulsions antirouille. Il est largement impliqué dans l’industrie chimique pour la synthèse d’éthoxylates, de sulfates d’alkyle et de sulfates d’éther. Il est utilisé comme solvant dans les peintures, les vernis, les cires et les revêtements de surface et est principalement impliqué dans la chimie agricole pour inhiber la croissance excessive des usines de tabac.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-octanol est utilisé comme précurseur pour préparer les esters, qui sont utilisés dans les parfums et les arômes. Il est utilisé comme additif alimentaire, agent anti-mousse et émulsifiant dans les émulsions antirouille. Il est largement impliqué dans l’industrie chimique pour la synthèse d’éthoxylates, de sulfates d’alkyle et de sulfates d’éther. Il est utilisé comme solvant dans les peintures, les vernis, les cires et les revêtements de surface et est principalement impliqué dans la chimie agricole pour inhiber la croissance excessive des usines de tabac.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther et du propylène glycol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
111-87-5 | |
130.23 | |
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N | |
957 | |
octan-1-ol |
C8H18O | |
MFCD00002988 | |
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol | |
CHEBI:16188 | |
CCCCCCCCO |
Spécification
1-Octanol | |
°C à 16°C | |
193°C to 195°C | |
99% | |
CH3(CH2)7OH | |
MFCD00002988 | |
14,6751 | |
Miscible with ethanol,ether and propylene glycol. Immiscible with water. | |
CCCCCCCCO | |
130.23 | |
CHEBI:16188 | |
99% |
111-87-5 | |
0.825 | |
81°C (177°F) | |
C8H18O | |
1.429 | |
1697461 | |
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol | |
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N | |
octan-1-ol | |
957 | |
130.23 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H227
P210-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c
H227-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 203-917-6
missing translation for 'rtecsNumber' : RH6550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Octanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-octanol