Learn More
1-méthylcyclopentène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.59€ - 734.66€
Identifiants chimiques
CAS | 693-89-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.15 |
Numéro MDL | MFCD00001397 |
Clé InChI | ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl |
CID PubChem | 12746 |
Nom IUPAC | 1-Méthylcyclopentène |
SMILES | CC1=CCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18816.06 |
5 g |
58.59€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18816.14 |
25 g |
192.96€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18816.22 |
100 g |
734.66€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
693-89-0 | |
82.15 | |
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N | |
12746 | |
CC1=CCCC1 |
C6H10 | |
MFCD00001397 | |
1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl | |
1-Méthylcyclopentène |
Spécification
1-Methylcyclopentene | |
-142°C | |
73°C to 75°C | |
C6H10 | |
MFCD00001397 | |
1900640 | |
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N | |
1-Méthylcyclopentène | |
12746 | |
98% |
693-89-0 | |
0.779 | |
−17°C (1°F) | |
1.431 | |
UN3295 | |
1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl | |
CC1=CCCC1 | |
82.15 | |
82.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P370+P378q-P501c
H225-H304
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :HYDROCARBURES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 211-762-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Methylcyclopentene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Methylcyclopentene