Learn More
1-méthylcyclopentène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423098
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-89-0
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00001397
Clé InChI ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
CID PubChem 12746
Nom IUPAC 1-Méthylcyclopentène
SMILES CC1=CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylcyclopentene
Point de fusion -142°C
Densité 0.779
Point d’ébullition 73°C to 75°C
Point d’éclair −17°C (1°F)
Indice de réfraction 1.431
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1900640
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylcyclopentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Methylcyclopentene