Learn More
1-méthylcyclohexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
21.90€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 590-67-0 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00003857 |
Clé InChI | VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol |
CID PubChem | 11550 |
Nom IUPAC | 1-méthylcyclohexan-1-ol |
SMILES | CC1(CCCCC1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10687472
|
Thermo Scientific Acros
126600050 |
5 g | Flacon en verre |
21.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10473045
|
Thermo Scientific Acros
126600250 |
25 g | Flacon en verre |
52.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15780799
|
Thermo Scientific Acros
126601000 |
100 g | Flacon en verre |
135.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
590-67-0 | |
VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N | |
11550 | |
CC1(CCCCC1)O |
MFCD00003857 | |
1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol | |
1-méthylcyclohexan-1-ol |
Spécification
1-Methylcyclohexanol | |
95.0 | |
26°C | |
0.9190g/mL | |
67°C | |
95% min. (GC) | |
CH3C6H10OH | |
MFCD00003857 | |
0.919 | |
VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylcyclohexan-1-ol | |
11550 | |
96% |
590-67-0 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
168°C (752.0 mmHg) | |
Authentique | |
C7H14O | |
1.4590 to 1.461 | |
06, 11 | |
1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol | |
CC1(CCCCC1)O | |
114.19 | |
114.19 | |
Liquide après fusion |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Matière solide inflammable.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/va
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-688-9
- 1-Methylcyclohexanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only