Learn More
1-méthylcyclohexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 1-Methylcyclohexanol |
% min. CAS | 95.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 0.9190g/mL |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C7H14O |
Formule linéaire | CH3C6H10OH |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Methylcyclohexanol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.