Learn More
1-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le 1-hexanol est utilisé comme précurseur des plastifiants, intermédiaire chimique pour les produits pharmaceutiques, les esters de parfum et les antiseptiques. De plus, il sert d‘agent perturbateur de l‘actomyosine adénosine triphosphatase. De plus, il est utilisé pour moduler la fonction de l’actomyosine moteur.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-hexanol est utilisé comme précurseur des plastifiants, intermédiaire chimique pour les produits pharmaceutiques, les esters de parfum et les antiseptiques. De plus, il sert d‘agent perturbateur de l‘actomyosine adénosine triphosphatase. De plus, il est utilisé pour moduler la fonction de l’actomyosine moteur.
Solubilité
Miscible avec l‘éthanol, l‘acétone, le chloroforme, l‘éther et le benzène. Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone et l‘eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Hexanol |
Point de fusion | -52°C |
Densité | 0.814 |
Point d’ébullition | 157°C |
Point d’éclair | 60°C (140°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | CH3(CH2)5OH |
Indice de réfraction | 1.418 |
Quantité | 2500 mL |
Numéro UN | UN2282 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253100 | Certificat d’analyse | 13/11/2024 | A18232.0F,A18232.AP |
X22K021 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | A18232.0F,A18232.AP |
U19K005 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | A18232.0F,A18232.AP |
U19K006 | Certificat d’analyse | 13/09/2024 | A18232.0F,A18232.AP |
S13K008 | Certificat d’analyse | 09/07/2024 | A18232.0F,A18232.AP |
Sécurité et traitement
- 1-Hexanol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Hexanol