Learn More
1-hexanethiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
38.79€ - 235.17€
Identifiants chimiques
CAS | 111-31-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14S |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.24 |
Numéro MDL | MFCD00004909 |
Clé InChI | PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan |
CID PubChem | 8106 |
Nom IUPAC | hexane-1-thiol |
SMILES | CCCCCCS |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10012930
|
Thermo Scientific Acros
215270050 |
5 mL | Flacon en verre |
38.79€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10676992
|
Thermo Scientific Acros
215271000 |
100 mL | Flacon en verre |
64.42€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10046103
|
Thermo Scientific Acros
215275000 |
500 mL | Flacon en verre |
235.17€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-31-9 | |
118.24 | |
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N | |
8106 | |
CCCCCCS |
C6H14S | |
MFCD00004909 | |
1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan | |
hexane-1-thiol |
Spécification
1-Hexanethiol | |
95.0 | |
-81°C to 80°C | |
0.8400g/mL | |
30°C | |
95% min. (GC) | |
CH3(CH2)5SH | |
MFCD00004909 | |
0.84 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons | |
CCCCCCS | |
118.24 | |
118.24 | |
Liquide |
111-31-9 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
150.0°C to 154.0°C | |
Authentique | |
C6H14S | |
1.4470 to 1.4510 | |
01, 408 | |
1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan | |
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N | |
hexane-1-thiol | |
8106 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Évitez de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INHALATION
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-857-
RUO – Research Use Only