Learn More
1-hexanethiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10046103
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-31-9
Formule moléculaire C6H14S
Poids moléculaire (g/mol) 118.24
Numéro MDL MFCD00004909
Clé InChI PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
CID PubChem 8106
Nom IUPAC hexane-1-thiol
SMILES CCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanethiol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -81°C to 80°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 150.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5SH
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4510
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 408
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons
Poids de la formule 118.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide