Learn More
1-heptanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11367126
1-heptanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367126
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11367126
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07079.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1639-09-4
Formule moléculaire C7H16S
Poids moléculaire (g/mol) 132.265
Numéro MDL MFCD00004911
Clé InChI VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-heptanethiol, heptyl mercaptan, n-heptylmercaptan, heptyl thiol, heptylthiol, 1-heptylthiol, n-heptyl mercaptan, usaf ek-2122, unii-380ze61gr2, normal-heptyl mercaptanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 15422
Nom IUPAC heptane-1-thiol
SMILES CCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanethiol
Point de fusion -43°C
Densité 0.854
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Indice de réfraction 1.4515
Quantité 25 g
Numéro UN UN3336
Beilstein 1731687
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 132.27
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10224727 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL07079.22,L07079.14
Numéro de lot10242974 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/08/2022 Catalog NumberL07079.22,L07079.14
Numéro de lot10215787 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL07079.22,L07079.14
Numéro de lot10121468 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL07079.22,L07079.14
Numéro de lot10221418 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL07079.22,L07079.14
Nom du produit
1-heptanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >