Learn More
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10410101
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10410101
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10410101
Marque: Thermo Scientific Acros 206130250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22767-50-6
Clé InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23672332
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 9% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H15NaO3S
Formule linéaire CH3(CH2)6SO3Na
Quantité 25 g
Beilstein 04, IV, 57
Informations sur la solubilité Solubility in water: Soluble
Poids moléculaire (g/mol) 202.244
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline de flocons
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB0153858 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
Numéro de lotB0156031 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/06/2024 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
Numéro de lotB0148333 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
Numéro de lotA0456777 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/10/2023 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
Numéro de lotB0147012 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >