Learn More
1-fluoronaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11418307
1-fluoronaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418307
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11418307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18378.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-fluoronaphtalène est utilisé dans la synthèse médiée par t-BuLi de 6-phénanthridines substituées. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-38-0
Formule moléculaire C10H7F
Poids moléculaire (g/mol) 146.164
Numéro MDL MFCD00003873
Clé InChI CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
CID PubChem 9450
Nom IUPAC 1-fluoronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoronaphthalene
Point de fusion -10°C
Densité 1.331
Point d’ébullition 215°C to 217°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.593
Quantité 5 g
Beilstein 1906413
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 146.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10245796 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA18378.06
Numéro de lot10037210 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18378.06,A18378.14,A18378.22
Numéro de lot10176949 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18378.06,A18378.14,A18378.22
Numéro de lot10230998 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18378.06,A18378.14,A18378.22
Numéro de lot10205247 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18378.06,A18378.14,A18378.22
Nom du produit
1-fluoronaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >