Learn More
1-fluoronaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428307
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11428307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18378.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146.164 g/mol
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-fluoronaphtalène est utilisé dans la synthèse médiée par t-BuLi de 6-phénanthridines substituées. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 321-38-0
Formule moléculaire C10H7F
Poids moléculaire (g/mol) 146.164
Numéro MDL MFCD00003873
Clé InChI CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
CID PubChem 9450
Nom IUPAC 1-fluoronaphtalène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Fluoronaphthalene
Point de fusion -10°C
Densité 1.331
Point d’ébullition 215°C to 217°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.593
Quantité 25 g
Beilstein 1906413
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 146.17
Pourcentage de pureté 98%