Learn More
1-éthynylcyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.20€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS 78-27-3
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.183
Numéro MDL MFCD00003858
Clé InChI QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
CID PubChem 6525
Nom IUPAC 1-éthynylcyclohexane-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11323256
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12591.22
100 g
45.20€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11333256
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12591.36
500 g
151.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
1-Ethynylcyclohexanol is used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-éthylcyclohexanol est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g/l à 20°C), l’éther diéthylique, les alcools, les esters et la cétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
78-27-3
124.183
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
6525
C#CC1(CCCCC1)O
C8H12O
MFCD00003858
1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
1-éthynylcyclohexane-1-ol
Spécification
1-Ethynylcyclohexanol
30°C to 33°C
180°C
Mild
1.483
UN2811
1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
1-éthynylcyclohexane-1-ol
6525
99%
78-27-3
0.973
73°C (163°F)
C8H12O
MFCD00003858
471404
Soluble in water (10g/L at 20°C),diethyl ether,alcohols,esters,and ketone.
C#CC1(CCCCC1)O
124.183
124.18
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H302-H319
Toxique par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H302-H311-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-100-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GV9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante