Learn More
1-éthynylcyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323256
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1-Ethynylcyclohexanol is used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-éthylcyclohexanol est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g/l à 20°C), l’éther diéthylique, les alcools, les esters et la cétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-27-3
Formule moléculaire C8H12O
Poids moléculaire (g/mol) 124.183
Numéro MDL MFCD00003858
Clé InChI QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
CID PubChem 6525
Nom IUPAC 1-éthynylcyclohexane-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Ethynylcyclohexanol
Point de fusion 30°C to 33°C
Densité 0.973
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.483
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 471404
Informations sur la solubilité Soluble in water (10g/L at 20°C),diethyl ether,alcohols,esters,and ketone.
Poids de la formule 124.18
Pourcentage de pureté 99%