missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(cyclopropylcarbonyl)pipérazine, 97 %, ACROS Organics™
54.85€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 59878-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.22 |
Numéro MDL | MFCD06369645 |
Clé InChI | KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O |
Synonyme | 1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine |
CID PubChem | 2064235 |
Nom IUPAC | 4-cyclopropanecarbonylpiperazin-1-ium |
SMILES | O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1 |
Description
Identifiants chimiques
59878-57-8 | |
155.22 | |
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O | |
2064235 | |
O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1 |
C8H15N2O | |
MFCD06369645 | |
1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine | |
4-cyclopropanecarbonylpiperazin-1-ium |
Spécification
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
MFCD06369645 | |
KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O | |
4-cyclopropanecarbonylpiperazin-1-ium | |
2064235 | |
97% |
59878-57-8 | |
96% min. (GC) | |
C8H15N2O | |
1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine | |
O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1 | |
155.22 | |
154.21 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and kee
GHS Signal Word: Danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only