Learn More
1-(cyclopropylcarbonyl)pipérazine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 15274358
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 59878-57-8
Formule moléculaire C8H15N2O
Poids moléculaire (g/mol) 155.22
Numéro MDL MFCD06369645
Clé InChI KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
CID PubChem 2064235
Nom IUPAC 4-cyclopropanecarbonylpiperazin-1-ium
SMILES O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.