Learn More
1-Butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11382216
1-Butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382216
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11382216
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03575.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1-Butylamine is used as an intermediate for pharmaceuticals, synthetic tanning agents, dyestuffs and emulsifiers. It also plays an important role in the preparation of N,N'-dibutylthiourea, a rubber vulcanization accelerator. It is involved in the preparation of n-butylbenzenesulfonamide, which is a plasticizer of nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-butylamine est utilisée comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les agents de tannage synthétique, les colorants et les émulsifiants. Elle joue également un rôle important dans la préparation du N,N′-dibutylthiourée, un accélérateur de vulcanisation du caoutchouc. Il est impliqué dans la préparation du n-butylbenzènesulfonamide, qui est un plastifiant de nylon.
Solubilité
Miscible à de l’éthanol et de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-73-9
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00011690
Clé InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8007
ChEBI CHEBI:43799
Nom IUPAC butan-1-amine
SMILES CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butylamine
Point de fusion -50°C
Densité 0.738
Point d’ébullition 76°C to 78°C
Point d’éclair −14°C (6°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire CH3CH2CH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.401
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1125
Beilstein 605269
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1543
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and water.
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10240466 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2024 Catalog NumberL03575.0F,L03575.AE,L03575.AP
Numéro de lotA0455230 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberL03575.0F,L03575.AE,L03575.AP
Numéro de lot10239550 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberL03575.0F,L03575.AE,L03575.AP
Numéro de lot10202729 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL03575.0F,L03575.AE,L03575.AP
Numéro de lotM30A051 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL03575.0F,L03575.AE,L03575.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Butylamine
Nom du produit
1-Butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >