Learn More
1-butanol, ACS, >99,4 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11460520
1-butanol, ACS, >99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460520
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Code produit. 11460520
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031068.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA)10, résidus d’évaporation 0,005 %, acide titrable 0,0008 meq/g, composés carbonylés (sous forme de butyraldéhyde) 0,01 %, éther butylique 0,2 %, H2O 0,1 %
1-Butanol is used as solvent for many organic reactions in pharmaceutical and chemical industry, as a solvent in coating industries and also used as a diluent/reactant in the manufacture of urea-formaldehyde and melamine-formaldehyde resins. It is used in the production of drugs, alkaloids, additive in floor cleaners, consumer products and stain removers. It is used as mobile phase in paper and thin layer chromatography. It is also used as an alternative for gasoline and diesel fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00002964
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.810 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Quantité 500 mL
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Alcool-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.399
Plage de pourcentage du dosage >99.4%
Tension de vapeur 5.6 hPa (4mm Hg) at 20°C
Beilstein 969148
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 74.12
Qualité ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Butanol
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW11K041 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/09/2024 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068.K7,031068.K2,031068.M6
Numéro de lotW10K048 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068.K7,031068.K2,031068.M6
Numéro de lotM29K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/02/2024 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068.K7,031068.K2,031068.M6
Numéro de lotX12J020 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068.K7,031068.K2,031068.M6
Numéro de lotS22J025 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2023 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068,031068.K7,031068.K2,031068.M6
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Butanol
Nom du produit
1-butanol, ACS, >99,4 %, Thermo Scientific Chemicals >