Learn More
1-butanol, 99,5 %, pour analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10115753
1-butanol, 99,5 %, pour analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10115753
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Code produit. 10115753
Marque: Thermo Scientific Acros 423490025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-36-3
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Clé InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 263
ChEBI CHEBI:28885
Nom IUPAC butane-1-ol
SMILES CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butanol
Point de fusion -89.0°C
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 117.6°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 35°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3980 to 1.4000
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.81
Acide titrable 0.0008 meq/g max.
Formule linéaire CH3(CH2)3OH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Viscosité 2.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 367
Eau 0.1% max. (K.F.)
Merck Index 15, 1542
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467255 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
Numéro de lotA0468649 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
Numéro de lotA0456530 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
Numéro de lotA0453222 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
Numéro de lotA0421535 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2023 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
1-butanol, 99,5 %, pour analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals >