Learn More
1-bromonaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.63€ - 192.96€
Identifiants chimiques
CAS | 90-11-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H7Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.07 |
Numéro MDL | MFCD00003868 |
Clé InChI | DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene |
CID PubChem | 7001 |
Nom IUPAC | 1-bromonaphtalène |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11498086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14122.18 |
50 g |
26.63€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408096
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14122.30 |
250 g |
63.42€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488086
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14122.0B |
1000 g |
192.96€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-bromonaphtalène est utilisé dans la synthèse organique et la réfractométrie des graisses. Il est utilisé dans la préparation des imidazoles N-aryl et des éthers diaryl. Il est utilisé pour déterminer l’indice de réfraction des cristaux et la teneur en eau des alcools. Il est utilisé dans la préparation de l’activité antioxydante de type glutathion peroxydase des disélénides diaryl. De plus, il sert de solvant pour l’exfoliation et la dispersion de l’hexabenzocoronène. De plus, il est utilisé comme réfrigérant et comme substance de poids moléculaire solvant.
Solubilité
Miscible au chloroforme, à l’éthanol, à l’éther, au benzène et à l’acétate d’éthyle. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
90-11-9 | |
207.07 | |
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N | |
7001 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br |
C10H7Br | |
MFCD00003868 | |
naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene | |
1-bromonaphtalène |
Spécification
1-Bromonaphthalene | |
°C to 2°C to 0°C | |
279°C to 281°C | |
97% | |
1.657 | |
1906414 | |
naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene | |
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromonaphtalène | |
7001 | |
97% |
90-11-9 | |
1.485 | |
>110°C (230°F) | |
C10H7Br | |
MFCD00003868 | |
14,1425 | |
Miscible with chloroform,ethanol,ether,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br | |
207.07 | |
207.08 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H319
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 201-965-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ1545000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Bromonaphthalene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromonaphthalene