Learn More
1-bromonaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromonaphtalène est utilisé dans la synthèse organique et la réfractométrie des graisses. Il est utilisé dans la préparation des imidazoles N-aryl et des éthers diaryl. Il est utilisé pour déterminer l’indice de réfraction des cristaux et la teneur en eau des alcools. Il est utilisé dans la préparation de l’activité antioxydante de type glutathion peroxydase des disélénides diaryl. De plus, il sert de solvant pour l’exfoliation et la dispersion de l’hexabenzocoronène. De plus, il est utilisé comme réfrigérant et comme substance de poids moléculaire solvant.
Solubilité
Miscible au chloroforme, à l’éthanol, à l’éther, au benzène et à l’acétate d’éthyle. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 1-bromonaphtalène est utilisé dans la synthèse organique et la réfractométrie des graisses. Il est utilisé dans la préparation des imidazoles N-aryl et des éthers diaryl. Il est utilisé pour déterminer l’indice de réfraction des cristaux et la teneur en eau des alcools. Il est utilisé dans la préparation de l’activité antioxydante de type glutathion peroxydase des disélénides diaryl. De plus, il sert de solvant pour l’exfoliation et la dispersion de l’hexabenzocoronène. De plus, il est utilisé comme réfrigérant et comme substance de poids moléculaire solvant.
Solubilité
Miscible au chloroforme, à l’éthanol, à l’éther, au benzène et à l’acétate d’éthyle. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromonaphthalene |
Point de fusion | -2°C to 0°C |
Densité | 1.485 |
Point d’ébullition | 279°C to 281°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Indice de réfraction | 1.657 |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 1906414 |
Merck Index | 14,1425 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Bromonaphthalene
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromonaphthalene