Learn More
1-bromo-4-isopropylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.80€ - 502.00€
Identifiants chimiques
CAS | 586-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.09 |
Numéro MDL | MFCD00039159 |
Clé InChI | MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane |
CID PubChem | 11462 |
Nom IUPAC | 1-bromo-4-propan-2-ylbenzène |
SMILES | CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11461003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13370.06 |
5 g |
68.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13370.09 |
10 g |
122.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13370.18 |
50 g |
502.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
586-61-8 | |
199.09 | |
MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N | |
11462 | |
CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1 |
C9H11Br | |
MFCD00039159 | |
1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane | |
1-bromo-4-propan-2-ylbenzène |
Spécification
1-Bromo-4-isopropylbenzene | |
-12°C | |
219°C | |
C9H11Br | |
MFCD00039159 | |
1858096 | |
Insoluble in water | |
CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1 | |
199.09 | |
199.1 |
586-61-8 | |
1.315 | |
>100°C (212°F) | |
1.536 | |
UN3082 | |
1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane | |
MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-4-propan-2-ylbenzène | |
11462 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 209-577-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only