Learn More
1-bromo-2-butyne 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.55€ - 488.43€
Identifiants chimiques
CAS 3355-28-0
Formule moléculaire C4H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 132.99
Numéro MDL MFCD00190233
Clé InChI LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
CID PubChem 2756862
Nom IUPAC 1-bromobut-2-yne
SMILES CC#CCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10543434
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
387020010
1 g Flacon en verre
49.55€
1g
10553434
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
387020050
5 g Flacon en verre
165.83€
5g
15149283
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
387020250
25 g Flacon en verre
488.43€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
3355-28-0
132.99
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
2756862
CC#CCBr
C4H5Br
MFCD00190233
1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
1-bromobut-2-yne
Spécification
1-Bromo-2-butyne
97.5
Vert-jaune
40.0°C to 41.0°C
Authentique
C4H5Br
1.5070 to 1.5090 (20°C, 589nm)
1.473
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
1-bromobut-2-yne
2756862
98%
3355-28-0
100.0
1.4730g/mL
36°C
97.5% min. (GC)
CH3CCCH2Br
MFCD00190233
1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
CC#CCBr
132.99
132.99
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-butyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.