Learn More
1-bromo-2-butyne 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15149283
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3355-28-0
Formule moléculaire C4H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 132.99
Numéro MDL MFCD00190233
Clé InChI LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
CID PubChem 2756862
Nom IUPAC 1-bromobut-2-yne
SMILES CC#CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-butyne
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Vert-jaune
Densité 1.4730g/mL
Point d’ébullition 40.0°C to 41.0°C
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CCCH2Br
Indice de réfraction 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Numéro UN 1993
Gravité spécifique 1.473
Poids de la formule 132.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-butyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.