Learn More
1-boc-3-(iodométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific™
98.09€ - 154.00€
Identifiants chimiques
CAS 253176-94-2
Formule moléculaire C9H16INO2
Poids moléculaire (g/mol) 297.14
Numéro MDL MFCD09951816
Clé InChI CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 53249943
Nom IUPAC tert-butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15423968
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57500.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15433968
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57500.ME
500 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
253176-94-2
297.14
CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
C9H16INO2
MFCD09951816
53249943
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Spécification
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
C9H16INO2
tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
297.14
297.13
253176-94-2
MFCD09951816
CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
53249943
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante