Learn More
1-boc-3-(iodométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15433968
1-boc-3-(iodométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15433968
500 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Code produit. 15433968
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H57500.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253176-94-2
Formule moléculaire C9H16INO2
Poids moléculaire (g/mol) 297.14
Numéro MDL MFCD09951816
Clé InChI CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 53249943
Nom IUPAC 3-(iodométhyl)azétidine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Quantité 500 mg
Synonyme tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Poids de la formule 297.13
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotD13Y003 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2025 Catalog NumberH57500.MD,H57500.ME
Numéro de lotD13Y003 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1-boc-3-(iodométhyl)azétidine, 95 %, Thermo Scientific™ >