Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10662023
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10662023
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10662023
Marque: Thermo Scientific Acros 160615000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6674-22-2
Numéro MDL MFCD00006930
Clé InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
CID PubChem 81184
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Note relative au nom ≥98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0190g/mL
Point d’ébullition 261.0°C
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H16N2
Indice de réfraction 1.5210 to 1.5230
Quantité 500 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Merck Index 15, 2996
Gravité spécifique 1.019
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Viscosité 11.76 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468286 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number160610250,160615000,160611000,160610025
Numéro de lotA0463428 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
Numéro de lotA0460375 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
Numéro de lotA0444644 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
Numéro de lotA0438079 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Nom du produit
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >