Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10023313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5mL
Code produit. 10023313
Marque: Thermo Scientific Acros 160610025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6674-22-2
Numéro MDL MFCD00006930
Clé InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
CID PubChem 81184
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Note relative au nom ≥98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0190g/mL
Point d’ébullition 261.0°C
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H16N2
Indice de réfraction 1.5210 to 1.5230
Quantité 2.5 kg
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Merck Index 15, 2996
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids moléculaire (g/mol) 152.241
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide