Learn More
1,7-octadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10772211
1,7-octadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10772211
10 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10772211
Marque: Thermo Scientific Acros 171340100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871-84-1
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008580
Clé InChI DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
CID PubChem 70099
Nom IUPAC octa-1,7-diyne
SMILES C#CCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 7-Octadiyne
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡C(CH2)4C≡CH
Indice de réfraction 1.4454 to 1.4474
Quantité 10 g
Beilstein 01, II, 248
Gravité spécifique 0.8
Poids de la formule 106.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0452688 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/04/2023 Catalog Number171340500,171340100
Numéro de lotA0401799 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number171340500,171340100
Numéro de lotA0394523 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number171340500,171340100
Numéro de lotA0444329 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2022 Catalog Number171340500,171340100
Numéro de lotA0432581 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2021 Catalog Number171340500,171340100
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,7-Octadiyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Nom du produit
1,7-octadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >