Learn More
1,7-octadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10002100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10002100
Marque: Thermo Scientific Acros 171340500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871-84-1
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008580
Clé InChI DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
CID PubChem 70099
Nom IUPAC octa-1,7-diyne
SMILES C#CCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 7-Octadiyne
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡C(CH2)4C≡CH
Indice de réfraction 1.4454 to 1.4474
Quantité 50 g
Beilstein 01, II, 248
Gravité spécifique 0.8
Poids de la formule 106.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,7-Octadiyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.