Learn More
1,5-pentanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.11€ - 379.89€
Identifiants chimiques
CAS 111-29-5
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00002978
Clé InChI ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
CID PubChem 8105
Nom IUPAC pentane-1,5-diol
SMILES OCCCCCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10656522
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
129951000
100 g Flacon en verre
21.11€
100g
10071320
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
129955000
500 g Flacon en verre
58.69€
500g
10521571
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
129950010
1 kg Flacon en verre
92.16€
1kg
11305932
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
129950050
5 kg Baril métallique
379.89€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
111-29-5
104.15
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
8105
OCCCCCO
C5H12O2
MFCD00002978
1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
pentane-1,5-diol
Spécification
1, 5-Pentanediol
-18.0°C
0.9940g/mL
135°C
98%
HO(CH2)5OH
MFCD00002978
15,7229
1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
pentane-1,5-diol
8105
104.15
Liquide huileux
111-29-5
Incolore
242.0°C
Authentique
C5H12O2
1.4490 to 1.4510
01,481
0.994
Solubility in water: miscible. Other solubilities: limited solubility in benzene, trichloroethylene,, petroleum ether, heptane, miscible with alcohol, acetone and ethyl acetate, 11 g/110g ether (25°C)
OCCCCCO
104.15
77 mPa.s (30°C)
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-854-4