Learn More
1,5-pentanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305932
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-29-5
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00002978
Clé InChI ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
CID PubChem 8105
Nom IUPAC pentane-1,5-diol
SMILES OCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Pentanediol
Point de fusion -18.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9940g/mL
Point d’ébullition 242.0°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire HO(CH2)5OH
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4510
Quantité 5 kg
Beilstein 01,481
Merck Index 15,7229
Gravité spécifique 0.994
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: limited solubility in benzene, trichloroethylene,, petroleum ether, heptane, miscible with alcohol, acetone and ethyl acetate, 11 g/110g ether (25°C)
Viscosité 77 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux