Learn More
1,5-dibromopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.66€ - 410.04€
Identifiants chimiques
CAS | 111-24-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.943 |
Numéro MDL | MFCD00000268 |
Clé InChI | IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 8100 |
Nom IUPAC | 1,5-dibromopentane |
SMILES | C(CCBr)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.22 |
100 g |
32.66€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.36 |
500 g |
104.52€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18465.0E |
2500 g |
410.04€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,5-Dibromopentane is used in the preparation of 1,5-di-Grignard reagent and novel spirocyclic pyrrolidones. It acts as a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast. It is involved in the synthesis of N-alkylated piperidine as well as tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with primary amine and sodium sulfide respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,5-dibromopentane est utilisé dans la préparation du réactif 1,5-di-Grignard et de nouvelles pyrrolidones spirocycliques. Il agit comme un supplément de croissance pour Yarrowia lipolytica 3589, une levure marine tropicale. Il est impliqué dans la synthèse de la pipéridine N-alkylée ainsi que du tétrydrothiopyrane (thiane) par réaction avec l’amine primaire et le sulfure de sodium respectivement.
Solubilité
Miscible à l’eau, légèrement miscible au chloroforme et au benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
111-24-0 | |
229.943 | |
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-dibromopentane |
C5H10Br2 | |
MFCD00000268 | |
8100 | |
C(CCBr)CCBr |
Spécification
1,5-Dibromopentane | |
-34°C | |
224°C | |
C5H10Br2 | |
MFCD00000268 | |
pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918 | |
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-dibromopentane | |
8100 | |
98% |
111-24-0 | |
1.688 | |
79°C (174°F) | |
1.5122 | |
1209245 | |
Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene. | |
C(CCBr)CCBr | |
229.943 | |
229.95 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 203-849-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SA0320000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1,5-Dibromopentane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,5-Dibromopentane