Learn More
1,5-dibromopentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448387
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
1,5-Dibromopentane is used in the preparation of 1,5-di-Grignard reagent and novel spirocyclic pyrrolidones. It acts as a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast. It is involved in the synthesis of N-alkylated piperidine as well as tetrydrothiopyran (thiane) by reaction with primary amine and sodium sulfide respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-dibromopentane est utilisé dans la préparation du réactif 1,5-di-Grignard et de nouvelles pyrrolidones spirocycliques. Il agit comme un supplément de croissance pour Yarrowia lipolytica 3589, une levure marine tropicale. Il est impliqué dans la synthèse de la pipéridine N-alkylée ainsi que du tétrydrothiopyrane (thiane) par réaction avec l’amine primaire et le sulfure de sodium respectivement.
Solubilité
Miscible à l’eau, légèrement miscible au chloroforme et au benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-24-0
Formule moléculaire C5H10Br2
Poids moléculaire (g/mol) 229.943
Numéro MDL MFCD00000268
Clé InChI IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8100
Nom IUPAC 1,5-dibromopentane
SMILES C(CCBr)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dibromopentane
Point de fusion -34°C
Densité 1.688
Point d’ébullition 224°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.5122
Quantité 500 g
Beilstein 1209245
Synonyme pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
Informations sur la solubilité Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene.
Poids de la formule 229.95
Pourcentage de pureté 98%