Learn More
Hexafluorophosphate le 1,5-cyclooctadiène(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11359717
Hexafluorophosphate le 1,5-cyclooctadiène(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359717
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Code produit. 11359717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042057.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Point de fusion 175°C (decomposition)
Formule moléculaire C31H50F6IrNP2
Numéro MDL MFCD00075097
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acetone,dichloromethane,ethanol and diethyl ether; Insoluble in water.
Clé InChI UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
SMILES [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène ; Iridium ; Pyridine ; Tricyclohexylphosphane ; Hexafluorophosphate
Poids moléculaire (g/mol) 804.90
CID PubChem 5702647
Poids de la formule 804.89
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW19K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number042057.MF,042057.MD
Numéro de lotP24H028 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042057.MF,042057.MD,042069.KJ
Numéro de lotL27P12 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042057.MF,042057.MD,042069.KJ
Numéro de lotA19S028 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042057.MF,042057.MD,042069.KJ
Numéro de lot78867 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042057.MF,042057.MD,042069.KJ
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexafluorophosphate le 1,5-cyclooctadiène(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >