Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
43.11€ - 139.02€
Identifiants chimiques
CAS | 502-97-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.07 |
Numéro MDL | MFCD00081108 |
Clé InChI | RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci |
CID PubChem | 65432 |
Nom IUPAC | 1,4-dioxane-2,5-dione |
SMILES | O=C1COC(=O)CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460601
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20096.06 |
5 g |
43.11€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470601
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20096.14 |
25 g |
139.02€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
502-97-6 | |
116.07 | |
RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N | |
65432 | |
O=C1COC(=O)CO1 |
C4H4O4 | |
MFCD00081108 | |
glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci | |
1,4-dioxane-2,5-dione |
Spécification
1,4-Dioxane-2,5-dione | |
502-97-6 | |
MFCD00081108 | |
RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxane-2,5-dione | |
65432 | |
97% |
81°C to 83°C | |
C4H4O4 | |
glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci | |
O=C1COC(=O)CO1 | |
116.07 | |
116.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-954-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante