Learn More
1,4-Dioxane-2,5-dione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460601
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11460601
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20096.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 502-97-6 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-97-6
Formule moléculaire C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Numéro MDL MFCD00081108
Clé InChI RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
CID PubChem 65432
Nom IUPAC 1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES O=C1COC(=O)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dioxane-2,5-dione
Point de fusion 81°C to 83°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 116.07
Pourcentage de pureté 97%