Learn More
1,4-diméthoxybenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.46€ - 107.54€
Identifiants chimiques
CAS | 150-78-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.17 |
Numéro MDL | MFCD00008401 |
Clé InChI | OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9 |
CID PubChem | 9016 |
Nom IUPAC | 1,4-diméthoxybenzène |
SMILES | COC1=CC=C(OC)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10182710
|
Thermo Scientific Acros
115411000 |
100 g | Flacon en verre |
32.46€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10589240
|
Thermo Scientific Acros
115415000 |
500 g | Flacon en verre |
77.18€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10409220
|
Thermo Scientific Acros
115410010 |
1 kg | Flacon en verre |
107.54€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
150-78-7 | |
138.17 | |
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N | |
9016 | |
COC1=CC=C(OC)C=C1 |
C8H10O2 | |
MFCD00008401 | |
p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9 | |
1,4-diméthoxybenzène |
Spécification
1, 4-Dimethoxybenzene | |
150-78-7 | |
100.0 | |
Blanc | |
213°C | |
Authentique | |
C8H10O2 | |
MFCD00008401 | |
1.05 | |
Solubility in water: 0.8g/L (20 c). Other solubilities: soluble in benzene,alcohol,ethylacetate and,acetone,1g/10mL dioxane | |
COC1=CC=C(OC)C=C1 | |
138.17 | |
1.04 mPa.s (65°C) | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
54°C to 58°C | |
1.0500g/mL | |
98°C | |
99% min. (GC) | |
C6H4(OCH3)2 | |
06, 843 | |
p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9 | |
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-diméthoxybenzène | |
9016 | |
138.17 | |
Poudre cristalline, cristaux ou flocons |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-771-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ6650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dimethoxybenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.