Learn More
1,4-diméthoxybenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10409220
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-78-7
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00008401
Clé InChI OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
CID PubChem 9016
Nom IUPAC 1,4-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dimethoxybenzene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 58°C
Couleur Blanc
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 213°C
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(OCH3)2
Quantité 1 kg
Beilstein 06, 843
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.8g/L (20 c). Other solubilities: soluble in benzene,alcohol,ethylacetate and,acetone,1g/10mL dioxane
Viscosité 1.04 mPa.s (65°C)
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou flocons