Learn More
1,4-Diaminobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.30€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-60-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.154 |
Numéro MDL | MFCD00008235 |
Clé InChI | KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina |
CID PubChem | 1045 |
ChEBI | CHEBI:17148 |
Nom IUPAC | butane-1,4-diamine |
SMILES | C(CCN)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21316.14 |
25 g |
35.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21316.22 |
100 g |
52.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454220
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21316.36 |
500 g |
164.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,4-Diaminobutane est utilisé comme précurseur dans de nombreux systèmes biologiques et synthon pour les amido-urées. Il est impliqué dans la synthèse du nylon 46 en réagissant avec l’acide adipique.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les aldéhydes, les anhydrides acides et les chlorures acides.
Identifiants chimiques
110-60-1 | |
88.154 | |
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N | |
1045 | |
butane-1,4-diamine |
C4H12N2 | |
MFCD00008235 | |
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina | |
CHEBI:17148 | |
C(CCN)CN |
Spécification
1,4-Diaminobutane | |
25°C to 28°C | |
158°C to 160°C | |
C4H12N2 | |
1.4569 | |
UN2928 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina | |
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N | |
butane-1,4-diamine | |
1045 | |
88.15 |
110-60-1 | |
0.877 | |
63°C (145°F) | |
H2N(CH2)4NH2 | |
MFCD00008235 | |
605282 | |
14,7947 | |
Soluble in ether and alcohol. | |
C(CCN)CN | |
88.154 | |
CHEBI:17148 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318-H302-H312
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H311-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-782-3
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ6800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only