Learn More
1,4-Diaminobutane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449227
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-Diaminobutane est utilisé comme précurseur dans de nombreux systèmes biologiques et synthon pour les amido-urées. Il est impliqué dans la synthèse du nylon 46 en réagissant avec l’acide adipique.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les aldéhydes, les anhydrides acides et les chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-60-1
Formule moléculaire C4H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 88.154
Numéro MDL MFCD00008235
Clé InChI KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
CID PubChem 1045
ChEBI CHEBI:17148
Nom IUPAC butane-1,4-diamine
SMILES C(CCN)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Diaminobutane
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 0.877
Point d’ébullition 158°C to 160°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Formule linéaire H2N(CH2)4NH2
Indice de réfraction 1.4569
Quantité 25 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 605282
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7947
Informations sur la solubilité Soluble in ether and alcohol.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Diaminobutane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetramethylenediamine