Learn More
Acide 1,4-benzènediboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
41.10€ - 421.10€
Identifiants chimiques
CAS | 4612-26-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8B2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.746 |
Numéro MDL | MFCD00236018 |
Clé InChI | BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis |
CID PubChem | 230478 |
Nom IUPAC | Acide (4-boronophényl)boronique |
SMILES | B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11471047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24064.03 |
1 g |
41.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24064.06 |
5 g |
122.61€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11491047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24064.14 |
25 g |
421.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé pour les réactions séquentielles d’alkénylation et d’addition conjuguée catalysées par le palladium, les cyclisations de Scholl, les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura. Il est également utilisé dans la préparation de dérivés d’indolizine en tant qu’OLED, dans des transistors à film mince organique, dans des polymères de coordination à fluorescence et traitables en solution.
Solubilité
Soluble dans l’eau 2,5 %.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
4612-26-4 | |
165.746 | |
BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N | |
230478 | |
B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O |
C6H8B2O4 | |
MFCD00236018 | |
1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis | |
Acide (4-boronophényl)boronique |
Spécification
1,4-Benzenediboronic acid | |
>300°C | |
MFCD00236018 | |
1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis | |
BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-boronophényl)boronique | |
230478 | |
96% |
4612-26-4 | |
C6H8B2O4 | |
2836921 | |
Soluble in water 2.5%. | |
B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O | |
165.746 | |
165.75 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante