Learn More
Acide 1,4-benzènediboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11491047
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour les réactions séquentielles d’alkénylation et d’addition conjuguée catalysées par le palladium, les cyclisations de Scholl, les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura. Il est également utilisé dans la préparation de dérivés d’indolizine en tant qu’OLED, dans des transistors à film mince organique, dans des polymères de coordination à fluorescence et traitables en solution.
Solubilité
Soluble dans l’eau 2,5 %.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4612-26-4
Formule moléculaire C6H8B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 165.746
Numéro MDL MFCD00236018
Clé InChI BODYVHJTUHHINQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzenediboronic acid, 1,4-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebisboronic acid, benzene-1,4-diboronic acid, 4-boronophenyl boronic acid, p-benzenediboronic acid, p-phenylenediboronic acid, 1,4-phenylenebis boronic acid, 1,4 phenyl diboronic acid, boronic acid, 1,4-phenylenebis
CID PubChem 230478
Nom IUPAC Acide (4-boronophényl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)B(O)O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzenediboronic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 2836921
Informations sur la solubilité Soluble in water 2.5%.
Poids de la formule 165.75
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Benzenediboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,4-Phenylenebisboronic acid