Learn More
1,3-Diacétylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.00€ - 67.84€
Identifiants chimiques
CAS | 6781-42-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
Numéro MDL | MFCD00008740 |
Clé InChI | VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene |
CID PubChem | 23229 |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21880.03 |
1 g |
26.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21880.06 |
5 g |
67.84€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,3-Diacetylbenzene was used in the preparation of polyhydroxylated analogs. It is an important raw material and intermediates in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,3-diacétylbenzène a été utilisé dans la préparation d’analogues polyhydroxylés. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le benzène, le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
6781-42-6 | |
162.19 | |
VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N | |
23229 |
C10H10O2 | |
MFCD00008740 | |
1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O |
Spécification
1,3-Diacetylbenzene | |
35°C to 37°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00008740 | |
1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene | |
VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-acetylphényle)éthan-1-one | |
23229 | |
97% |
6781-42-6 | |
150°C to 155°C (15 mmHg) | |
C10H10O2 | |
2042511 | |
Soluble in ethanol,benzene,chloroform. | |
CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O | |
162.19 | |
162.19 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 229-842-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante