Learn More
1,3-Diacétylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
1,3-Diacetylbenzene was used in the preparation of polyhydroxylated analogs. It is an important raw material and intermediates in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-diacétylbenzène a été utilisé dans la préparation d’analogues polyhydroxylés. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le benzène, le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Le 1,3-diacétylbenzène a été utilisé dans la préparation d’analogues polyhydroxylés. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le benzène, le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,3-Diacetylbenzene |
Point de fusion | 35°C to 37°C |
Point d’ébullition | 150°C to 155°C (15 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2042511 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,benzene,chloroform. |
Nom IUPAC | 1-(3-acétylphényl)éthanone |
Poids de la formule | 162.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |