Learn More
1,2-pentanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
84.50€ - 289.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5343-92-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.15 |
Numéro MDL | MFCD00010736 |
Clé InChI | WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1,2-pentanediol, 1,2-dihydroxypentane, 1,2-pentanediol, 2r, acmc-20mbh5, acmc-1axdb, 3-01-00-02191 beilstein handbook reference, ksc271i3n, wcvrqhfdjllwfe-uhfffaoysa |
CID PubChem | 93000 |
Nom IUPAC | pentane-1,2-diol |
SMILES | CCCC(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15264614
|
Thermo Scientific Acros
123290500 |
50 mL | Flacon en verre |
84.50€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15284614
|
Thermo Scientific Acros
123292500 |
250 mL | Flacon en verre |
289.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5343-92-0 | |
104.15 | |
WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYNA-N | |
93000 | |
CCCC(O)CO |
C5H12O2 | |
MFCD00010736 | |
1,2-pentanediol, 1,2-dihydroxypentane, 1,2-pentanediol, 2r, acmc-20mbh5, acmc-1axdb, 3-01-00-02191 beilstein handbook reference, ksc271i3n, wcvrqhfdjllwfe-uhfffaoysa | |
pentane-1,2-diol |
Spécification
1, 2-Pentanediol | |
5343-92-0 | |
100.0 | |
0.9710g/mL | |
105°C | |
95% min. (GC) | |
CH3(CH2)2CH(OH)CH2OH | |
MFCD00010736 | |
0.971 | |
Solubility in water: miscible. | |
CCCC(O)CO | |
104.15 | |
104.15 | |
Liquide |
97% | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
206.0°C | |
Authentique | |
C5H12O2 | |
1.4387 to 1.4407 | |
01,II,548 | |
1,2-pentanediol, 1,2-dihydroxypentane, 1,2-pentanediol, 2r, acmc-20mbh5, acmc-1axdb, 3-01-00-02191 beilstein handbook reference, ksc271i3n, wcvrqhfdjllwfe-uhfffaoysa | |
WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYNA-N | |
pentane-1,2-diol | |
93000 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-285-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SA0455000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only