Learn More
1,2-pentanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15284614
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5343-92-0
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00010736
Clé InChI WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2-pentanediol, 1,2-dihydroxypentane, 1,2-pentanediol, 2r, acmc-20mbh5, acmc-1axdb, 3-01-00-02191 beilstein handbook reference, ksc271i3n, wcvrqhfdjllwfe-uhfffaoysa
CID PubChem 93000
Nom IUPAC pentane-1,2-diol
SMILES CCCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Pentanediol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9710g/mL
Point d’ébullition 206.0°C
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4387 to 1.4407
Quantité 250 mL
Beilstein 01,II,548
Gravité spécifique 0.971
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Pentanediol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pentane-1,2-diol