Learn More
1-(2-méthoxyphényl)pipérazine, 98+ %, Acros Organics
22.30€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 35386-24-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H18Cl2N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.18 |
Numéro MDL | MFCD00005958 |
Clé InChI | ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl |
CID PubChem | 1346 |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10202172
|
Thermo Scientific Acros
126040050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10215370
|
Thermo Scientific Acros
126040250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
13418338
|
Thermo Scientific Acros
126041000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
35386-24-4 | |
265.18 | |
ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N | |
1346 |
C11H18Cl2N2O | |
MFCD00005958 | |
1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1 |
Spécification
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine | |
35386-24-4 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
130.0°C to 133.0°C (0.1 mmHg) | |
Authentic | |
C11H18Cl2N2O | |
MFCD00005958 | |
1-2-methoxyphenyl piperazine, 1-2-methoxy-phenyl-piperazine, 1-o-methoxyphenyl piperazine, 2-mpp, 1-2-methoxyphenyl-piperazine, n-2-methoxyphenyl piperazine, unii-81njo1330a, 1-2-methoxy phenyl piperazine, 2-methoxyphenylpiperazine, piperazine, 1-2-methoxyphenyl | |
ZGWQDMTYAQEMHA-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-méthoxyphényl)pipérazine | |
1346 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
35.0°C to 38.0°C | |
1.0900g/mL | |
>110°C | |
1% max. (o-anisidine) (GC) | |
1.5745 to 1.5765 | |
1.09 | |
Solubility in water: insoluble | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC=CC=C1N1CCNCC1 | |
265.18 | |
192.26 | |
Liquide après fusion |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 252-537-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.